주요 문서
SY3371475944
Synthonix Corporation
tert-butyl [(Pyrrolidin-3-yl)methyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-pyrrolidinylmethylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-7-8-4-5-11-6-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
WIEJVMZWPIUWHO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0294.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0294.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)