주요 문서
SY3371475596
Synthonix Corporation
endo-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.19
MDL number:
Iupac Name
(1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Inchi Code
1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+
InChI key
YYMCYJLIYNNOMK-ZMONIFLSSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0703.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/0703.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)