주요 문서
SY3371475560
Synthonix Corporation
2-Amino-5-bromo-3-chloropyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.44
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-3-chloro-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C4H3BrClN3/c5-2-1-8-4(7)3(6)9-2/h1H,(H2,7,8)
InChI key
RLBJPMURTWCBMZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0343.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/0343.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)