Key Documents
SAAR1461040
Buffer solution
pH 4.0±0.02 (20 °C±0.1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
포장
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR1461040LL)
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461040KF)
pH
4.0±0.02 (20 °C±0.1)
저장 온도
2-30°C
애플리케이션
For laboratory use only
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)