Key Documents
G1007081
TLC Analysis of Amino Acids on HPTLC Pre-coated Cellulose without Fluorescent Indicator
application for TLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
검사 파라미터
plate: HPTLC pre-coated plate cellulose without fluorescent indicator (1.16092.0001)
eluent: [A] l-propanol; [B] water; (80:20, A:B)
migration distance: 7 cm
chamber: normal chamber without chamber saturation
detector: spray reagent: ninhydrin heated up to 110° C for 5 min
적합성
application for TLC
응용 분야
life science and biopharma
분석물
설명
    Arginine
    β-Alanine
    α-Alanine
    D,L-Valine
    L-Leucine
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)