기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery HS F5, 5 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (567513-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 6.8 (unadjusted); [B] acetonitrile
gradient: 0% B for 1 min, to 30% B in 4 min, held 3 min
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
sample: 50 μg/mL in final mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Morphine 3-ß-D-glucuronide
Morphine-6-β-D-glucuronide solution, 100 μg/mL in methanol: water (1:1), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Morphine solution, 100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
표준
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.