기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Proteomix WCX-NP1.7, 3 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777179)
mobile phase: (A) 20 mM sodium acetate, pH 5.15; (B) A + 1 M LiCl
gradient: 12% to 40% B in 6.7 min; to 100% B in 0.1 min; held for 2 min
flow rate: (1.5 mL/min)
pressure: 3335-3916 psi (230 - 270 bar)
detector: UV 280 nm
injection: 25 μL
sample: 1 mg/mL papain digested MAb 321
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.