기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Ascentis Express ES-Cyano, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53491-U)
mobile phase: [A] water with 0.05% phosphoric acid; [B] acetonitrile with 0.05% phophoric acid; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 3270 psi (225 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in mobile phase
적합성
application for HPLC
응용 분야
clinical
분석 메모
This application demonstrates the suitabilty of Ascentis Express ES-Cyano for the analysis of Levothyroxine according to USP Monograph 3301 with Liothyronine as a reference standard.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Levothyroxine sodium hydrate, PESTANAL®, analytical standard
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.