주요 문서
ES5417
ChromegaChiral Chiral CCA, 10 Micron HPLC Column
10 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩3,074,943
₩3,074,943
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩3,074,943
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
₩3,074,943
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
ChromegaChiral
제조업체/상표
ES Industries 122351-CCA
포장
1 ea of
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
carbamoyl phase
입자 크기
10 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH
2-8
분리 기술
chiral
supercritical fluid (SFC)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di- methylphenyl) carbamoyl amylose on high purity silica gel. ChromegaChiral CCA columns, similar in selectivity to ChiralPak® AD, are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)