Key Documents
843400
TOYOPEARL® AFFIPAK ACT Sampler (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
설명
Phase filter (Various)
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
dry, free flowing powder
특징
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
포장
bottle of 2 × 5 g
제조업체/상표
Tosoh 43400
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
입자 크기
65 μm
공극 크기
1000 Å
분리 기술
affinity
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)