문서
843275
TOYOPEARL® SuperQ-650C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
slurry
특징
counter ion Cl-
포장
bottle of 100 mL
제조업체/상표
Tosoh 43275
파라미터
3 bar max. pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
ammonium ion, quaternary phase
입자 크기
100 μm
작동 pH
2-13
용량
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
분리 기술
anion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
규격
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
물리적 형태
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)