문서
808004
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
phase aldehyde, bottle of 25 mL, 65 μm particle size
동의어(들):
TOYOPEARL® AF-Formyl-650M Bulk Media
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161501
설명
AF-Formyl-650M
Phase filter (Formyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
제품 라인
TOYOPEARL®
형태
aqueous slurry in 1% glutaraldehyde
포장
bottle of 25 mL
제조업체/상표
Tosoh 08004
Tosoh TOYOPEARL® AF, 08004
라벨링 범위
40-70 μeq/mL ligand density
파라미터
≤3 bar pressure
기술
LPLC: suitable
기질
hydroxylated methacrylic polymer
기질 활성군
aldehyde phase
입자 크기
65 μm
공극 크기
1000 Å
pH
6-9
분리 기술
affinity
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Toyopearl AF-Formyl-650 resin is a reactive resin which binds exclusively to primary amines to form a stable secondary amine linkage.
물리적 형태
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
102.2 °F
Flash Point (°C)
39 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)