material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
설명
liquid syringe, fixed needle
특징
needle type LTN (fixed)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 001954
니들 길이
70 mm
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SGE Syringes for PerkinElmer® Autosystem [volume 5 μL, 5F-PE-0.63, needle size 23 ga (cone tip), needle L 70 mm, needle type, LTN (fixed)] are designed and tested to meet critical autosampler specifications. These syringes are designed with a unique plunger to eliminate bending and seizing. The needle point style withstands multiple and fast septum injections, making it one of the most trouble-free autosampler syringes available. The stainless steel cone tip, point style #1 is recommended for use with pre-drilled septa. The shape of this needle on the syringe has been developed for multiple and fast septum injections on the autosampler.
법적 정보
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.