문서
501824
Supelco
C1-C6 n-Paraffins
1000 ppm each component in helium, cylinder of 14 L, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
Grade
analytical standard
형태
gas
포장
cylinder of 14 L
제조업체/상표
Scott Gas T236-14
재고 정보
not available in EU, Canada
농도
1000 ppm each component in helium
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석물
설명
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)