추천 제품
Grade
analytical standard
Agency
ASTM® D6584
포장
pkg of 1 mL
농도
in pyridine (varied)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
분석물
설명
1,3-Diolein 50 μg/mL
Glycerol 5 μg/mL
Monoolein 100 μg/mL
Glyceryl trioleate 50 μg/mL
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.