material
PTFE/silicone septa (with slit)
black cap
포장
pkg of 100 ea
피팅
thread for 10-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inter-Seal™ bonded caps eliminate expensive and time consuming hand assembly while preventing liner fallout. They are made by a bonding process that bonds PTFE/silicone into polypropylene closures without using adhesives. The bonding properly seats and secures the septa within the vial opening. This integrated one piece system withstands multiple injections, making it very cost effective.
Benefits include:
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance
법적 정보
Inter-Seal is a trademark of Integrated Liner Technologies, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.