주요 문서
24912-U
Supelco
Purge/Trap C
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
동의어(들):
PURGE TRAP C, Tekmar® 3000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
NB.21
응용 분야
industrial hygiene
호환성
configured for Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)