material
sapphire cutting blade
포장
pkg of 1 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Capillary Cleaving Tool increases the column performance by making the properly sized, squarely-cut ferrule to seal the capillary column end.
This handy tool makes scalpel-like cuts to polyimide-coated fused silica, leaving no jagged edges to create problems. The industrial sapphire cutting edges remains sharp indefinitely.
기타 정보
The spring-loaded retractable blade reduces the chance of breakage if the tool is dropped.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.