Key Documents
20839-U
Supelco
Needle Guide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
포장
pkg of 1 ea
일반 설명
Needle guide in the septum cap directs the syringe needle to pierce the septum at the same spot for every injection. Autosamplers are provided with these to hold amd support the needle.
Prolongs septum and needle life. Use with septum nuts that have a 3/16 in. diameter hole in the center. For septum nuts with smaller holes, simply drill to 3/16 in. to insert guide.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Konrad Grob
Split and Splitless Injection for Quantitative Gas Chromatography, 426-426 (2008)