문서
Z719676
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 1000 μL, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
polypropylene
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 1000 ea (Bag)
case of 5000 ea (5 bags 1000 tips)
제조업체/상표
Sorenson 10200T
최대 용적
1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
법적 정보
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.