Key Documents
Z329533
BRAND® volumetric flask, PP
volume 100 mL, accuracy: 0.2 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
polypropylene
조인트
joint ST/NS neck14/23
무균
non-sterile
특징
class B DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type PP Stopper
포장
pack of 1
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
100 mL, accuracy: 0.2 mL
높이
173 mm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks with PP stopper. Error limits according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from high clarity PP, calibrated to contain (TC, In). Marks and inscriptions in high quality blue color. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits.Cleaning up to 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions.
기타 정보
BR36038 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1