문서
Z329355
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
L 35 mm, bar diam. 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
NACRES:
NB.72
material
triangular PTFE-coated
포장
pack of 10
제조업체/상표
BRAND 137815
길이
35 mm
막대 직경
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
기타 정보
BR137815 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG