WH0079087M6
Monoclonal Anti-ALG12 antibody produced in mouse
clone 5E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-ECM39, Anti-MGC111358, Anti-MGC3136, Anti-PP14673, Anti-asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, alpha-1,6-mannosyltransferase), Anti-hALG12
About This Item
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5E3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
rat, human, mouse
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
일반 설명
면역원
Sequence
NYPGGVAMQRLHQLVPPQTDVLLHIDVAAAQTGVSRFLQVNSAWRYDKREDVQPGTG
특징 및 장점
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.