문서
T4805
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
동의어(들):
Anti-TPO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
생물학적 소스
goat
결합
unconjugated
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
lyophilized powder
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... THPO(7066)
면역원
recombinant human TPO.
물리적 형태
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline
제조 메모
Purified using protein G affinity chromatography.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable