Key Documents
T2657
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine allyl ester p-toluenesulfonate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
393.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
powder
색상
white
mp
194 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccc(O)cc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO3.C7H8O3S/c1-2-7-16-12(15)11(13)8-9-3-5-10(14)6-4-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,11,14H,1,7-8,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
InChI key
MPNOOYSRGYNTIE-MERQFXBCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable