클론
TUB-11, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen 55 kDa
종 반응성
frog, mouse, chicken, human
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of cultured chicken fibroblasts
동형
IgG2a
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBE1(51175)
mouse ... Tube1(71924)
관련 카테고리
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
문서
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.