주요 문서
SML3883
Sigma-Aldrich
Cephalofurimazine
≥98% (HPLC)
동의어(들):
8-benzyl-6-(2,3-difluorophenyl)-2-(furan-2-ylmethyl)imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CFz
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H17F2N3O2
Molecular Weight:
417.41
UNSPSC 코드:
41106609
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
제품 SML3883은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance.
Cephalofurimazine is a brain penetrant NanoLuc luciferase substrate with improved brain performance. Cephalofurimazine combined with Antares luciferase generates greater than 20-fold more signal from the brain than standard d-luciferin with firefly luciferase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
An optimized bioluminescent substrate for non-invasive imaging in the brain
Nature Chemical Biology, 19(6), 731-739 (2023)