SML2571
CPHPC
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2′R)-Adipoyldi-D-proline, (R)-1-[6-[(R)-2-Carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxo-hexanoyl-]pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1,1′-(1,6-Dioxo-1,6-hexanediyl)bis[D-proline], GSK 2315698, GSK-2315698, GSK2315698, Miridesap, R-1-[6-[R-2-carboxy-pyrrolidin-1-yl]-6-oxohexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Ro 63-8695, Ro-63-8695
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C16H24N2O6/c19-13(17-9-3-5-11(17)15(21)22)7-1-2-8-14(20)18-10-4-6-12(18)16(23)24/h11-12H,1-10H2,(H,21,22)(H,23,24)/t11-,12-/m1/s1
InChI key
HZLAWYIBLZNRFZ-VXGBXAGGSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable