주요 문서
SAB5701506
Sigma-Aldrich
Anti-TMEFF2 antibody produced in rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μL
₩584,437
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
100 μL
₩584,437
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩584,437
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
양식
liquid
종 반응성
rat, human
농도
0.43 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TMEFF2(23671)
일반 설명
This gene encodes a member of the tomoregulin family of transmembrane proteins. This protein has been shown to function as both an oncogene and a tumor suppressor depending on the cellular context and may regulate prostate cancer cell invasion. Multiple soluble forms of this protein have been identified that arise from both an alternative splice variant and ectodomain shedding. Additionally, this gene has been found to be hypermethylated in multiple cancer types. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2015]
면역원
A synthesized peptide derived from human TMEFF2
물리적 형태
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)