SAB4200657
Monoclonal Anti-EEF1A1 antibody produced in mouse
clone EF48, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
CCS-3, CCS3, EE1A1, EEF-1, EEF1A, EF-Tu, EF1A, GRAF-1EF, HNGC:16303, LENG7, PTI1, eEF1A-1, eukaryotic translation elongation factor 1 α 1
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
EF48
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
bovine, mouse, rat, human, monkey, canine
농도
~1 mg/mL
기술
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells.
immunofluorescence: 0.5-1 μg/mL using SW-620 cells.
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... EEF1A1(1915)
mouse ... Eef1a1(13627)
rat ... Eef1a1(171361)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터