SAB4200360
Anti-Cyclophilin B antibody, Mouse monoclonal
clone CYPB-3, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-CYP-S1, Monoclonal Anti-CYPB, Monoclonal Anti-OI9, Monoclonal Anti-PPIB, Monoclonal Anti-SCYLP, Monoclonal Anti-peptidylprolyl isomerase B
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
CYPB-3, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~20 kDa
종 반응성
human, mouse, rat
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
농도
~1.0 mg/mL
기술
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of human HepG2 or rat NRK cells.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
rat ... Ppib(64367)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)