주요 문서
SAB1403350
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTMR14, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
C3orf29, FLJ22405, FLJ46453, FLJ90311, HJUMPY, hEDTP
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩618,643
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩618,643
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
₩618,643
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3B11, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~71.98 kDa
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MTMR14(64419)
면역원
MTMR14 (AAH01674, 1 a.a. ~ 417 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARCRGRFVCPVILFKGKHICRSATLAGWGELYGRSGYNYFFSGGADDAWADVEDVTEEDCALRSGDTHLFDKVRGYDIKLLRYLSVKYICDLMVENKKVKFGMNVTSSEKVDKAQRYADFTLLSIPYPGCEFFKEYKDRDYMAEGLIFNWKQDYVDAPLSIPDFLTHSLNIDWSQYQCWDLVQQTQNYLKLLLSLVNSDDDSGLLVHCISGWDRTPLFISLLRLSLWADGLIHTSLKPTEILYLTVAYDWFLFGHMLVDRLSKGEEIFFFCFNFLKHITSEEFSALKTQRRKSLPARDGGFTLEDICMLRRKDRGSTTSLGSDFSLVMESSPGATGSFTYEAVELVPAGAPTQAAWLAALSDRETRLQEVRSAFLAAYSSTVGLRAVAPSPSGAIGGLLEQFARGVGLRSISSNAL
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)