Key Documents
SAB1305074
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-FSHB/FSH (CENTER) antibody produced in mouse
clone 365CT24.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
동의어(들):
FSHB, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, Follitropin subunit beta
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
mouse
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
365CT24.1.1, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
14700 Da
종 반응성
human
기술
western blot: 1:150-1:1500
동형
IgG3
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... FSHB(2488)
물리적 형태
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable