주요 문서
S5643
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
ACS reagent, 98.0-102.0%
동의어(들):
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(H2N)C6H4SO3H
CAS Number:
Molecular Weight:
173.19
Beilstein:
908765
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
Grade
ACS reagent
분석
98.0-102.0%
불순물
≤0.02% Insoluble in sodium carbonate solution
무기 잔류물
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable