문서
S5253
Sigma-Aldrich
Stearoyl chloride
≥99%, liquid
동의어(들):
Octadecanoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)16COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
302.92
Beilstein:
639784
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
174-178 °C/2 mmHg (lit.)
mp
21-22 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H35ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3
InChI key
WTBAHSZERDXKKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Sealed ampule.
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
329.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
165 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges