콘텐츠로 건너뛰기
Merck
모든 사진(1)

Key Documents

S3191

Sigma-Aldrich

SKF-83565 hydrobromide

>98% (HPLC), solid

동의어(들):

6-chloro-1-(3-chlorophenyl)-7,8-dihydroxy-3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine

로그인조직 및 계약 가격 보기


About This Item

실험식(Hill 표기법):
C17H17NO2Cl2 · HBr
Molecular Weight:
419.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:

분석

>98% (HPLC)

형태

solid

색상

white

solubility

DMSO: soluble 26 mg/mL
H2O: soluble 4.5 mg/mL

SMILES string

Br[H].CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2C(C1)c3cccc(Cl)c3

InChI

1S/C17H17Cl2NO2.BrH/c1-20-6-5-12-13(8-15(21)17(22)16(12)19)14(9-20)10-3-2-4-11(18)7-10;/h2-4,7-8,14,21-22H,5-6,9H2,1H3;1H

InChI key

QEWVKGGLZQAOKJ-UHFFFAOYSA-N

유전자 정보

human ... DRD1(1812)

애플리케이션

SKF-83565 hydrobromide may be used in dopaminergic cell signaling studies.

생화학적/생리학적 작용

SKF-83565 is a benzazepine derivative that partially antagonizes dopamine D1 receptor and stimulates adenylate cyclase with limited efficacy and modulates dopaminergic-mediated cell responses.
Atypical D1 dopamine receptor agonist. Displays antagonist activity in vitro and agonist activity in vivo.

시험 성적서(COA)

제품의 로트/배치 번호를 입력하여 시험 성적서(COA)을 검색하십시오. 로트 및 배치 번호는 제품 라벨에 있는 ‘로트’ 또는 ‘배치’라는 용어 뒤에서 찾을 수 있습니다.

이 제품을 이미 가지고 계십니까?

문서 라이브러리에서 최근에 구매한 제품에 대한 문서를 찾아보세요.

문서 라이브러리 방문

K K Gnanalingham et al.
Biochemical pharmacology, 49(9), 1185-1193 (1995-05-11)
The ability of benzazepine D-1 dopamine agonists with varying efficacies in stimulating adenylate cyclase and to induce contralateral circling was investigated in rats with unilateral 6-hydroxydopamine lesions of the medial forebrain bundle. In the 6-hydroxydopamine lesioned rats, the benzazepines SKF
K K Gnanalingham et al.
Psychopharmacology, 117(3), 275-286 (1995-02-01)
In common marmosets systemically treated with MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine), the behavioural effects of benzazepine D1 dopamine (DA) agonists with full/supramaximal (SKF 80723 and SKF 82958), partial (SKF 38393, SKF 75670 and SKF 83565) and no efficacies (SKF 83959) in stimulating adenylate

자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..

고객지원팀으로 연락바랍니다.