Key Documents
RAB0794
Sigma-Aldrich
Mouse Met / Hepatocyte Growth Factor Receptor ELISA Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116158
NACRES:
NA.32
종 반응성
mouse
포장
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
기술
ELISA: suitable
입력
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.08 ng/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
검출 방법
colorimetric
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
mouse ... Met(17295)
일반 설명
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Hepatocyte Growth Factor Receptor.
애플리케이션
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable