PLA0150
Rabbit anti-CBX5 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
동의어(들):
HEL25, HP1, HP1 alpha, HP1 alpha homolog, HP1 alpha homolog (Drosophila), HP1-ALPHA, HP1A, HP1Hs alpha, HP1Hs-alpha, antigen p25, chromobox homolog 5, chromobox homolog 5 (Drosophila HP1 alpha), chromobox homolog 5 (HP1 alpha homolog; Drosophila), epididymis luminal protein 25, heterochromatin protein 1 homolog alpha, heterochromatin protein 1-alpha
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
Grade
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry: 1:2,000- 1:10,000
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:1,000-1:10,000
수납 번호(accession number)
NP_036249.1
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
rabbit ... CBX5(23468)
면역원
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable