주요 문서
P9924
Sigma-Aldrich
pGlu-Ser-Leu-Arg-Trp-NH2
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Antho-RW amide I
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C31H46N10O7
CAS Number:
Molecular Weight:
670.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C1CCC(=O)N1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
기타 정보
Neuropeptide originally isolated from sea anemones
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Graff, D. and Grimmelikhuijzen, C.J.P.
Brain Research, 422, 354-354 (1988)