문서
P9891
Sigma-Aldrich
Arachidyl palmitoleate
≥99%
동의어(들):
Palmitoleic acid arachidyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H70O2
CAS Number:
Molecular Weight:
534.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
분석
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter