문서
P8627
Sigma-Aldrich
D(−)3-Phosphoglyceric acid barium salt
~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H5O7PBa
CAS Number:
Molecular Weight:
321.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
분석
~95%
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.[Ba].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba.H2O.2H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;1H2;;/t2-;;;;/m1..../s1
InChI key
WKDIHXKLDDUHFS-NNNLZWLESA-N