주요 문서
P7158
Sigma-Aldrich
PTH-arginine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17N5OS · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
327.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCC[C@@H]1NC(=S)N(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17N5OS.ClH/c14-12(15)16-8-4-7-10-11(19)18(13(20)17-10)9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2,(H,17,20)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
IXKPSQGERWCHMF-PPHPATTJSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)