Key Documents
N4641
Supelco
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid
vacuum-dried powder
동의어(들):
Δ6-Tetrahydrocannabinol-7-oic acid, 9-Carboxy-11-nor-Δ8-tetrahydrocannabinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28O4
CAS Number:
Molecular Weight:
344.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
형태
vacuum-dried powder
약물 제어
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
애플리케이션
Standard for identification of THC metabolites.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)