제조업체/상표
MTC™ Bio H6800-100
용량
10-100 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Halo™ Single Channel Pipettor, lightweight, 0.5-10µL
특징 및 장점
- 10-40% lighter than leading competitors
- 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
- Exclusive 1250µL model for extended length tips
- User-enabled calibration port
- Compatible with universal tips
법적 정보
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio