문서
M7404
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecenyl methanesulfonate
98% (GC)
동의어(들):
Methanesulfonic acid oleyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
346.57
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
98% (GC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C19H38O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23(2,20)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
InChI key
SFCVHVDJESFESU-KHPPLWFESA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter