클론
SL-1 IIIC4, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~48 kDa (active form)
antigen ~57 kDa (latent form)
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using heat/pressure cooker pre-treatment
immunohistochemistry (frozen sections): 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 10 using protein lysate (μL/mg)
indirect immunofluorescence: 4-5 μg/mL
western blot: 1:200-1:400 using conditioned medium from PMA-treated HT-1080 cells or bladder, breast, or ovarian carcinoma
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... MMP3(4314)
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry (1 paper)
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable