문서
L9128
SAFC
N-Lignoceroyldihydroglucocerebroside
동의어(들):
1-O-(β-D-Glucopyranosyl)-n-tetracosanoyl-DL-dihydrosphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H95NO8
CAS Number:
Molecular Weight:
814.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
구성
Sphingolipid content, ~99% (by TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable