Key Documents
I2875
Sigma-Aldrich
DL-Indole-3-lactic acid
~98%
동의어(들):
β-(3-Indolyl)lactic acid, 2-Hydroxy-3-(3-indolyl)propanoic acid, 3-(3-Indolyl)-2-hydroxypropanoic acid, 3-Indolyllactic acid, Indolelactic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
205.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
~98%
mp
145-146 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
InChI key
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Antibacterial agents
  • Dietary sweetener
교체됨