주요 문서
I2523
Sigma-Aldrich
D-myo-Inositol 1-monophosphate bis(cyclohexylammonium) salt
from soybean L-α-phosphatidylinositol, ≥93%, lyophilized powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13O9P · 2C6H13N
Molecular Weight:
458.48
Beilstein:
3923085
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
생물학적 소스
soybean (L-α-phosphatidylinositol)
분석
≥93%
양식
lyophilized powder
불순물
inositol 2-monophosphate, trace
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C6H13N.C6H13O9P/c7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2(8)4(10)6(5(11)3(1)9)15-16(12,13)14/h6H,1-5,7H2;1-11H,(H2,12,13,14)/t;1-,2-,3+,4-,5-,6-/m.1/s1
InChI key
CIDVDWGHBSYGCB-QNNMCHRWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)