Key Documents
H7009
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
198.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(cc(O)c1OC)C(O)=O